Learn More
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus
Solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio
Marca: Eppendorf™ 5490039009
561.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
- El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
- Concentrator básico para conectar a una bomba de vacío
- Sistema completo con una bomba de PTFE integrada, resistente a los disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y trampa de condensación
- El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
- Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
- Selección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o con alta presión de vapor) para corresponderse con el disolvente de la muestra: reducción del tiempo de procesamiento en hasta un 20 %
- La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras
- La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
Especificaciones
Rotor F-35-8-24 | |
8 x 25 mL | |
24 mm |
Rotor de Concentrator Plus | |
90 mm | |
Centrífuga Concentrador Plus |