Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn
Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05223311
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090654
  • 98.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Dos olivas de plástico roscadas, roscas GL 14
NS 14/23
250 mm