Learn More
KARTELL Tapón con 2 orificios cónico
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
Marca:  KARTELL 0384200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388171
  • 24.35€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • General purpose laboratory red rubber stoppers.
  • Material: Red rubber.
  • Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Red
23 mm
Rubber
No estéril
Autoclavable
16 mm
23 mm
Cónicos
2