Learn More
KARTELL Tapón con 2 orificios cónico
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
13.50€ - 90.10€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Color | Red |
Material | Rubber |
Forma | Cónicos |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10535921
|
KARTELL
0384000 |
18 mm |
13.50€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10766912
|
KARTELL
0384100 |
20 mm |
14.80€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10388171
|
KARTELL
0384200 |
23 mm |
24.35€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10439181
|
KARTELL
0384300 |
26 mm |
30.75€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10680352
|
KARTELL
0384400 |
30 mm |
38.45€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10786912
|
KARTELL
0384500 |
32 mm |
48.10€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10348561
|
KARTELL
0384600 |
37 mm |
19.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10638631
|
KARTELL
0384700 |
42 mm |
21.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10460522
|
KARTELL
0385000 |
54 mm |
37.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317941
|
KARTELL
0385200 |
65 mm |
90.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Especificaciones
Autoclavable | |
Rubber | |
No estéril |
Red | |
Cónicos |