Learn More
KARTELL Tapón con 2 orificios cónico
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
Marca: KARTELL 0384100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Especificaciones
3 mm | |
Red | |
20 mm | |
Rubber | |
No estéril |
Autoclavable | |
14 mm | |
20 mm | |
Cónicos | |
1 |