Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos
Utilice estos insertos para una variedad de aplicaciones. Los insertos cónicos JG Finneran™ incluyen un resorte de polímero que actúa como amortiguador y protege contra roturas si la aguja se introduce en el fondo.
Marca: JG Finneran Associates™ 401TS-529
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponible previamente montado con un resorte de fondo de polímero o un Top Spring™ patentado
- El resorte de polímero actúa como un amortiguador que protege contra roturas si la aguja hace fondo
- El diseño cónico permite la eliminación completa de muestras
Especificaciones
Vidrio | |
Resorte superior | |
100/paq. |
100 μl | |
Limited volume, precision formed mandrel |
Título del producto
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos > Capacidad: 100 μl; para su uso con volumen limitado, mandril con forma de precisión; con resorte superior
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido