Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos
Utilice estos insertos para una variedad de aplicaciones. Los insertos cónicos JG Finneran™ incluyen un resorte de polímero que actúa como amortiguador y protege contra roturas si la aguja se introduce en el fondo.
20.90€ - 104.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12327019
|
JG Finneran Associates™
4025BS-629 |
250 μl | Vidrio |
82.64€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12337019
|
JG Finneran Associates™
4025PBS-631 |
250 μl | Polipropileno |
20.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12377009
|
JG Finneran Associates™
401PBS-530 |
100 μl | Polipropileno |
28.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10537352
|
JG Finneran Associates™
4005BS-625 |
50 μl | Vidrio |
63.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10340571
|
JG Finneran Associates™
401TS-529 |
100 μl | Vidrio |
104.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponible previamente montado con un resorte de fondo de polímero o un Top Spring™ patentado
- El resorte de polímero actúa como un amortiguador que protege contra roturas si la aguja hace fondo
- El diseño cónico permite la eliminación completa de muestras
Especificaciones
100/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos