Learn More
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos
Utilice estos insertos para una variedad de aplicaciones. Los insertos cónicos JG Finneran™ incluyen un resorte de polímero que actúa como amortiguador y protege contra roturas si la aguja se introduce en el fondo.
Marca:  JG Finneran Associates™ 4025BS-629
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12327019
  • 82.64€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponible previamente montado con un resorte de fondo de polímero o un Top Spring™ patentado
  • El resorte de polímero actúa como un amortiguador que protege contra roturas si la aguja hace fondo
  • El diseño cónico permite la eliminación completa de muestras
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
Resorte inferior
100/paq.
250 μl
Boca grande, volumen limitado, mandril con modelado de precisión
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
JG Finneran Associates™ Insertos cónicos > Capacidad: 250 μl; para su uso con boca grande, volumen limitado, mandril con forma de precisión; con resorte inferior