Learn More
KARTELL Conical Test Tube
The Conical Test Tube comes with a tight screw cap for a sealed test environment.
Marca:  KARTELL 8400300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15472353
  • 217.00€ / paquete de 600
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Supplied with PP tight screw cap.
  • Sterile With red cap. (Withstand up to - 80° C).
  • Pyrogen-free. 8500 RCFxG.
  • Dimensions 30 x 115 mm.
Especificaciones
Especificaciones
Conical
115 mm
Cylindrical
Not Autoclavable
Test Tube
50 mL
Polypropylene
Sterile
Yes