Learn More
KARTELL Conical Test Tube
The Conical Test Tube comes with a tight screw cap for a sealed test environment.
217.00€ - 219.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 mL |
---|---|
Longitud (métrico) | 115 mm |
Material | Polypropylene |
Forma | Cylindrical |
Esterilidad | Sterile |
Código de producto | Marca | Tipo de diseño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de diseño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15472353
|
KARTELL
8400300 |
Conical |
217.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15442353
|
KARTELL
8400500 |
Self-Standing |
219.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Supplied with PP tight screw cap.
- Sterile With red cap. (Withstand up to - 80° C).
- Pyrogen-free. 8500 RCFxG.
- Dimensions 30 x 115 mm.
Especificaciones
50 mL | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Yes |
115 mm | |
Cylindrical | |
Not Autoclavable | |
Test Tube |