Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Los tubos Eppendorf pre-etiquetados ofrecen una codificación a 2 niveles del sistema SafeCode system (datamatrix code y escritura clara) para permitir una identificación segura de las muestras. Los diferentes tipos de volúmenes permiten una identificación segura de las muestras en combinación con el rastreo digital de las muestras.
Marca: Eppendorf™ 0030113403
118.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Temperature range: -86°C to +121°C
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
- Off-the-shelf availability for comfortable handling
- Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
Especificaciones
Colorless | |
Eppendorf Safe-Lock Tube | |
1.5 mL | |
Polypropylene | |
500 (5 Bags x 100 Tubes) | |
Cylindrical | |
-86°C to +121°C | |
2D SafeCode | |
Sí | |
Yes | |
PCR Ready |
CryoTube | |
Autoclavable | |
Cónicos | |
Externo | |
500 Tubes/Pk. | |
Yes | |
-122.8°F to +212°F | |
No estéril | |
0.05 oz. | |
Snap Cap |
Título del producto
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™ > Capacidad: 1,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido