Learn More
Liebisch™ Unidad de pruebas de corrosión Constanzo™
Se utiliza para pruebas de agua de condensación.
Marca: Liebisch™ 43026101
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseño compacto de tipo cofre con aislamiento térmico y bajo consumo de energía
- Carcasa y cámara de pruebas fabricadas en fibra de vidrio de alta calidad
- Resina de poliéster reforzada sobre bastidor de acero totalmente laminado con ruedas y patas ajustables
- Cubierta de cámara de pruebas con doble pared de bajo consumo
- Fácil manipulación gracias al soporte de puntal de gas doble y mango de diseño ergonómico
- Prueba de funcionamiento del filtro a través de la medición de la presión diferencial
- Sistema de recarga automática para suministrar agua desionizada al sistema humidificador para realizar pruebas de pulverización de sal
Especificaciones
Corrosion Testing System |
Título del producto
Liebisch™ Unidad de pruebas de corrosión Constanzo™ > Unidad de pruebas de corrosión
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido