Learn More
Greiner Bio-One Contact Dishes
Sterilised by irradiation. Greiner Bio-One Contact Dishes used in hygiene monitoring for detecting microorganisms and testing effectiveness of cleaning and disinfection on flat surfaces.
Marca: Greiner Bio-One 629161
Detalles adicionales : Peso : 4.71000kg
Description
- Disponibles en diferentes tamaños
- Con o sin respiraderos
- Material: Poliestireno transparente y resistente al calor
- Plato de contacto con graduación para realizar análisis rápidos y sencillos
Specifications
Transparente | |
Redondo | |
Placa de cultivo celular | |
15 mm |
Poliestireno | |
Estéril | |
No | |
65 mm |