Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior. Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
Marca:  Contec™ AMSI0002
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11982435
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior.Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
  • Toallitas multiuso, estándares en el sector, de alta absorción y excelente limpieza
  • Limpieza general en sectores biotecnológico, farmacéutico, de semiconductores, de equipos electrónicos y de dispositivos médicos, entre otros
  • Recomendadas para su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
  • Resistentes y duraderas, incluso si están húmedas
  • Niveles bajos de partículas y residuos extraíbles
  • Para el uso en aplicaciones no abrasivas
  • Lote numerado para facilitar la trazabilidad
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma
30,5 cm
30,5 cm
Intrínseca: 4,3 ml/g
Extrínsecas: 308 ml/m2
68 g/m2
Hidroentrelazado no tejido
30 x 30 cm (12 x 12 in)
1-ply
12 in
12 in
Poliéster Celulosa
No esterilizable en autoclave
ISO Clase 6
Un solo uso
Sala blanca
No estéril
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™ > Tamaño: 12 x 12 pulg.