Learn More
Contec™ Sistema de limpieza EasyReach™ almohadillas de limpieza
GREENER_CHOICE
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
Marca:  Contec™ PSME0001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16498465
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El sistema de limpieza EasyReach™ consiste en una herramienta de limpieza ligera de acero inoxidable de una sola pieza (2665SF) y almohadillas de limpieza desechables y absorbentes intercambiables que proporcionan una limpieza y desinfección eficaces en zonas de difícil acceso. 
  • La forma rectangular hace que el solapamiento en línea recta resulte sencillo
  • El cabezal giratorio de 360° de perfil bajo permite acceder de forma rápida y sencilla a espacios complicados
  • Articulable y ligera
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor del recambio de fregona; se puede cambiar fácilmente incluso con guantes
  • Las cantidades que contienen los pequeños envases están optimizadas para el uso en una sola sesión
  • La almohadilla de poliéster acolchada, bien ajustada, asegura una cobertura efectiva y uniforme de la superficie, que reduce el número de contaminantes viables y no viables y asegura la máxima eficiencia eliminando residuos
  • Las almohadillas absorbentes Quiltec™ de doble capa con bordes sellados garantizan el menor número de partículas y fibras
  • Almohadillas de limpieza presaturadas con IPA al 70 %
Nota:  Estas son solo las almohadillas de limpieza. Las almohadillas de limpieza se venden por separado (consulte 2665SF).  Consulte los cabezales y mangos de fregona QuickConnect™ para conocer la opción de mangos largos EasyReach.
Especificaciones
Especificaciones
Almohadilla de limpieza presaturada (alcohol isopropilo al 70 %/agua desionizada al 30 %)
20 cm
7 cm
No esterilizable en autoclave
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm)
8/bolsa; 8 bolsas/caja
Estéril
7,5 in
2,7 in
Poliéster acolchado
Single-use
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
70% IPA, 30% DI Water
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.