Learn More
Contec™ Sistema de limpieza EasyReach™ almohadillas de limpieza
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
Marca: Contec™ PSME0001-BPR
399.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster sellado de un solo uso
- Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
- Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
- Las almohadillas de limpieza estériles se presaturan con un 70 % de IPA
Especificaciones
Almohadillas de limpieza presaturadas | |
19 cm | |
7 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm) | |
8 bolsas/caja |
7,5 in | |
2,7 in | |
Poliéster acolchado | |
Single-use | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- X64 EasyReach Pads presat w/ 70% IPA/30% DI, 2.75" x 7.75", quilted polyester, sterile. BPR
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol