Learn More
Contec™ Toallas presaturadas SATWipes™
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallas presaturadas Contec™ SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO Clase 5 a ISO Clase 8.
Marca: Contec™ SAT-C3-7030/18
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 15.77700kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
- Toallas presaturadas duraderas con una selección de saturación de disolventes en rollos perforados
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO Clase 5
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO Clase 6 a 8
- Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Se presentan en rollos perforados de cien toallas de 6 x 9 in (15 x 23 cm) cada uno. La mayoría de las cajas de SATWipes contienen 12rollos presaturados más un recipiente; 18 recargas de 19. 150, 0711 y 0712 por caja sin recipiente. El representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety puede ofrecerle sustratos combinados a medida y otros tamaños disponibles. Existen recipientes vacíos para toallas: 19-171-955.
Especificaciones
Toallitas presaturadas SATWipes | |
23 cm | |
15,2 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Roll, No Canister | |
100 toallitas/rollo | |
70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
ISO Clase 5 y 6 | |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | |
Excelentes toallitas para aplicaciones menos críticas, compatibles con entornos ISO clase 6 y toallitas antes de entrar en la sala blanca | |
1-ply | |
No estéril |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol