Learn More
Contec™ Toallas presaturadas SATWipes™
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallas presaturadas Contec™ SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO Clase 5 a ISO Clase 8.
31.80€ - 529.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Toallitas presaturadas SATWipes |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Solución de saturación | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Material | Solución de saturación | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17284533
|
Contec™
SAT-C1-7030-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster Celulosa | 70% IPA, 30% DI Water | 100/paq.; 12 paq./caja |
366.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17214543
|
Contec™
SAT-C3-7030/18-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster | 70% IPA, 30% DI Water | 100/paq.; 18 paq./caja |
529.00€
paquete de 1800 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17204543
|
Contec™
SAT-C3-7030-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster | 70% IPA, 30% DI Water | 100/paq.; 12 paq./caja |
399.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17224543
|
Contec™
SWNW0013-BPR |
23 x 18 cm (9 x 7 in) | Poliéster, Rayón | 70% IPA, 30% DI Water | 700 paq.; 2 paq./caja |
181.00€
paquete de 1400 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15597979
|
Contec™
SAT-C1-100 |
22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster Celulosa | 100% IPA | 12 paq. |
328.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17863067
|
Contec™
SAT-C3-AC |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 100% Acetone | 1200/Cs. |
31.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15754047
|
Contec™
SAT-C3-100 |
22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster | 100% IPA | 12 paq. |
399.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15915760
|
Contec™
SAT-C3-7030/18 |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster | 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada | 100 toallitas/rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
17294533
|
Contec™
SAT-C1-7030/18-BPR |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster Celulosa | 70% IPA, 30% DI Water | 100/paq.; 18 paq./caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16605544
|
Contec™
SAT-C3-7030 |
23 x 15,2 cm (9 x 6 in) | Poliéster | 70% alcohol isopropílico, 30% agua desionizada | 12 paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15147915
|
Contec™
SWNW0013 |
23 x 18 cm (9 x 7 in) | Polipropileno, Rayón | 70% IPA/ 30% agua desionizada | 1400/cajas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Toallas presaturadas duraderas con una selección de saturación de disolventes en rollos perforados
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO Clase 5
- Las toallas SATWipes con toallas de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO Clase 6 a 8
- Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Envase de 100 toallitas de 15 x 23 cm en un rollo perforado.La mayoría de las cajas de SATWipes contienen 12 rollos presaturados y un contenedor; 19-150-0711 y -0712 en cajas de 18 recargas por caja sin contenedor.El representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety puede ofrecerle sustratos combinados a medida y otros tamaños disponibles.Existen recipientes vacíos para toallas:19-171-955.
Especificaciones
Toallitas presaturadas SATWipes | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
No estéril |