Learn More
Contec™ Toallas presaturadas SATWipes™
Apto para diversos tipos de salas limpias. Las toallas presaturadas Contec™ SATWipes™ se ofrecen en varias opciones para facilitar la limpieza general en entornos ISO Clase 5 a ISO Clase 8.
Marca:  Contec™ SWNW0013-BPR
138.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.84510kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17224543
  • 181.00€ / paquete de 1400
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Toallas presaturadas duraderas con una selección de saturación de disolventes en rollos perforados
  • Las toallitas SATWipes con toallitas de poliéster no tejidas son perfectas para aplicaciones críticas en entornos ISO Clase 5
  • Las toallitas SATWipes con toallitas de poliéster/celulosa no tejidas ofrecen resistencia y un bajo contenido de compuestos extraíbles para su uso en aplicaciones menos críticas en entornos ISO Clase 6 a 8
  • Diseñadas para la limpieza general, la preparación de superficies, así como para limpiar herramientas de proceso y otros equipos, y para utilizarse antes del acceso a salas limpias
Información de órdenes
Envase de 100 toallitas de 15 x 23 cm en un rollo perforado.La mayoría de las cajas de SATWipes contienen 12 rollos presaturados y un contenedor; 19-150-0711 y -0712 en cajas de 18 recargas por caja sin contenedor.El representante del Servicio de Atención al Cliente de Fisher Safety puede ofrecerle sustratos combinados a medida y otros tamaños disponibles.Existen recipientes vacíos para toallas:19-171-955.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas presaturadas SATWipes
Not Autoclavable
Single-use
Para aplicaciones menos críticas en salas limpias o para limpiar antes de entrar en ellas
1-ply
Non-sterile
Poliéster, Rayón
ISO Clases 5 a 8
23 x 18 cm (9 x 7 in)
700 paq.; 2 paq./caja
70% IPA, 30% DI Water
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • SATWIPE WITH 70% IPA - SWNW0013
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol