Learn More
Epredia™ Corte en frío
Mantenga una temperatura baja y uniforme en los bloques de parafina durante el proceso de corte de secciones gracias al accesorio de corte en frío Epredia™.
Marca: Epredia™ 771120
Detalles adicionales : Peso : 2.64600kg
Descripción
Mantenga una temperatura baja y uniforme en los bloques de parafina durante el proceso de corte de secciones gracias al accesorio de corte en frío Thermo Scientific™. Solo se ajusta a los micrótomos giratorios Thermo Scientific.
- Se ajusta directamente al cilindro de muestras de la línea del micrótomo giratorio.
- Se puede equipar como una pinza de casetes universal o como unas pinzas de muestras estándar.
- Especialmente eficaz cuando son necesarios largos periodos de corte en el micrótomo para realizar “cortes en intervalos” o “cortes en serie” a través del bloque de parafina.
- Dispositivo Peltier con pinzas de muestras integradas
- Contrapesos
- Fuente de alimentación
Especificaciones
Con pinza estándar | |
Accesorio para micrótomo | |
Micrótomos Epredia |