Learn More
Epredia™ Corte en frío
Mantenga una temperatura baja y uniforme en los bloques de parafina durante el proceso de corte de secciones gracias al accesorio de corte en frío Epredia™.
2080.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Accesorio para micrótomo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Micrótomo Epredia™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12617886
|
Epredia™
771120 |
Con pinza estándar |
2080.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mantenga una temperatura baja y uniforme en los bloques de parafina durante el proceso de corte de secciones gracias al accesorio de corte en frío Thermo Scientific™. Solo se ajusta a los micrótomos giratorios Thermo Scientific.
- Se ajusta directamente al cilindro de muestras de la línea del micrótomo giratorio
- Se puede equipar como una pinza de casetes universal o como unas pinzas de muestras estándar
- Especialmente eficaz cuando son necesarios largos períodos de corte en el micrótomo para realizar «cortes en intervalos» o «cortes en serie» a través del bloque de parafina
Incluye:
- Dispositivo Peltier con pinzas de muestras integradas
- Contrapesos
- Cable de alimentación
Especificaciones
Accesorio para micrótomo | |
Micrótomo Epredia™ |