Learn More
Corning™ Recipientes de congelación CoolCell™ SV2 y SV10
BIOPHARMA
Garantice una velocidad controlada estandarizada de - 1 °C/minuto de congelación celular en un congelador a - 80 °C sin alcohol ni ningún líquido. Utiliza un núcleo de aleación termoconductora y un material exterior enormemente aislante para controlar la velocidad de la eliminación del calor y proporcionar una crioconservación celular reproducible.
Brand:  Corning™ 432010
 View more versions of this product
Product Code. 15542781
  • 385.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
  • Facilidad de uso
  • Congelación sin alcohol ni líquidos
  • Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
  • Alta recuperación y viabilidad celular
  • Reproducibilidad
  • Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Morado
Congelador
1/Paq., 1/Caja
Redondo
12 (Viales de suero de 2 mL)
0,5 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.