Learn More
Corning™ Recipientes de congelación CoolCell™ SV2 y SV10
Garantice una velocidad controlada estandarizada de - 1 °C/minuto de congelación celular en un congelador a - 80 °C sin alcohol ni ningún líquido. Utiliza un núcleo de aleación termoconductora y un material exterior enormemente aislante para controlar la velocidad de la eliminación del calor y proporcionar una crioconservación celular reproducible.
385.00€
Especificaciones
Color | Morado |
---|---|
Forma | Redondo |
Tipo | Congelador |
Cantidad | 1/Paq., 1/Caja |
Peso (métrico) | 0,5 kg |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15542781
|
Corning™
432010 |
12 (Viales de suero de 2 mL) |
385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15552781
|
Corning™
432011 |
6 (Viales de suero de 10 mL) |
385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Simétricos radialmente para una congelación uniforme de ampollas inyectables
- Tapa de fácil apertura
- Partes superiores de viales expuestas cuando la tapa está abierta para una extracción rápida y organizada de muestras congeladas
- Para su uso con células madre, células primarias, líneas de células mononucleares de sangre periférica (CMSP), células de insectos, levaduras, etc.
Especificaciones
Morado | |
Congelador | |
0,5 kg |
Redondo | |
1/Paq., 1/Caja |