Learn More
Corning™ Contenedores de viales para congelación celular CoolCell™ LX
Proporciona congelación sin alcohol a una velocidad de - 1 °C/minuto cuando se coloca en un congelador de - 80 °C.
Marca: Corning™ 432001
185.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Corning CoolCell, en combinación con un congelador de -80 °C, proporcionará congelación sin alcohol a una velocidad de -1 °C/minuto, que es ideal para la crioconservación de la mayoría de las células y líneas de células. Utilizando una combinación de espuma de polietileno reticulado de densidad uniforme, un núcleo de estado sólido y una simetría radial de viales, los perfiles de congelación son uniformes y reproducibles. La espuma no es absorbente e impondrá un cambio insignificante en el entorno del congelador, protegiendo así las muestras congeladas cercanas. La extracción de viales se realiza inclinando el dispositivo boca abajo para que los viales se deslicen hacia fuera.
Características: Las características únicas de la congelación a velocidad controlada con Corning™ CoolCell™ son:
- Facilidad de uso
- Congelación sin alcohol ni líquidos
- Menor coste de uso que los dispositivos a base de alcohol
- Alta recuperación y viabilidad celular
- Reproducibilidad
- Una forma sencilla y uniforme de estandarizar la congelación a velocidad controlada
Especificaciones
Morado | |
Redondo | |
Crioconservación de la mayoría de las células y líneas celulares | |
1/Paq., 1/Caja | |
11,7 cm | |
12,7 mm |
Espuma de polietileno | |
Congelador | |
12 (Viales criogénicos estándar de 1 a 2 mL) | |
11,7 x 10,11 cm | |
10,11 cm | |
0,19 kg |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
26218002 | Certificado de calidad | 26/04/2025 | 432001 |
26218002 | Certificado de conformidad | 04/07/2023 | 432001 |
07116002 | Certificado de conformidad | 27/04/2023 | 432001 |
26218002 | Certificado de conformidad | 28/10/2022 | 432001 |
26218002 | Certificado de análisis | 12/05/2022 | 432001 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30