Learn More
Acetato de cobre(II) monohidrato, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11413297
Acetato de cobre(II) monohidrato, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413297
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11413297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16203.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobre(II) monohidrato se utiliza en la extracción de ADN en aplicaciones bioquímicas. También se utiliza como catalizador o agente oxidante en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en éter y glicerina.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6046-93-1
Fórmula molecular C4H8CuO5
Peso molecular (g/mol) 199.65
Número MDL MFCD00149570
Clave InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 165397
Nombre IUPAC cobre;diacetato;hidrato
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Punto de fusión 115°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Cu(OOCCH3)2·H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2624
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65 (181.64 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Densidad 1.882 g/mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10223101 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA16203.0I,A16203.30,A16203.0B
Número de lote10241409 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2022 Catalog NumberA16203.0I,A16203.30,A16203.0B
Número de lote10173608 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16203.0I,A16203.30,A16203.0B
Número de lote10212979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16203.0I,A16203.30,A16203.0B
Número de lote10166443 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16203.0I,A16203.30,A16203.0B
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper diacetate monohydrate, Acetic acid, copper(2+) salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetato de cobre(II) monohidrato, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals >