Learn More
Sulfato de cobre(II), 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 1044.20€
CAS | 7758-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CuO4S |
Peso molecular (g/mol) | 159.6 |
Número MDL | MFCD00010981 |
Clave InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
PubChem CID | 24462 |
ChEBI | CHEBI:23414 |
Nombre IUPAC | Cobre; sulfato |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10341451
|
Thermo Scientific Acros
422870050 |
5 g | Frasco de vidrio |
25.02€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10413465
|
Thermo Scientific Acros
422871000 |
100 g | Frasco de vidrio |
31.96€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10781062
|
Thermo Scientific Acros
422875000 |
500 g | Frasco de vidrio |
94.47€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904241
|
Thermo Scientific Acros
422870025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
331.65€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13488568
|
Thermo Scientific Acros
422870100 |
10 kg | Tambor de plástico |
1044.20€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7758-98-7 | |
159.6 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
24462 | |
Cobre; sulfato |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
CHEBI:23414 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Especificaciones
Copper(II) sulfate | |
Anhydrous | |
Gris | |
97.5% min. (Iodometry) | |
CuSO4 | |
01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
Cobre; sulfato | |
24462 | |
159.6 | |
Pure |
200.0°C | |
7758-98-7 | |
Polvo | |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
15,2643 | |
Solubility in water: 203g/L (20°C). | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] | |
159.6 | |
CHEBI:23414 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Evitar su liberación al medioambiente.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico en caso de
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-847-6
- Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.