Learn More
Sulfato de cobre(II), 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10781062
Sulfato de cobre(II), 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781062
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10781062
Marca: Thermo Scientific Acros 422875000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-98-7
Fórmula molecular CuO4S
Peso molecular (g/mol) 159.6
Número MDL MFCD00010981
Clave InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagleMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nombre IUPAC Cobre; sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper(II) sulfate
Punto de fusión 200.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Índice Merck 15,2643
Información de solubilidad Solubility in water: 203g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2024 Catalog Number422870025,422871000,422875000,422870050
Número de loteA0459773 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/02/2024 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
Número de loteA0426454 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
Número de loteA0398464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
Número de loteA0400980 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number422870100,422870025,422871000,422875000,422870050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de cobre(II), 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >