Learn More
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(Ii) Sulfate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Forma física | Anhydrous |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | CuSO4 |
Número UN | 3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.61g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (based on anhydrous substance) |
Grado | puriss. |
Presión de vapor | 7.3mmHg (25°C) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
O2000 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 12852-250G |
A0430143 | Certificado de análisis | 16/11/2023 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
I3530 | Certificado de análisis | 22/06/2023 | 12852-250G |
A0404624 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
A0444906 | Certificado de análisis | 08/08/2022 | 12852-1KG,128520250,128521000,12852-6X1KG,12852-6X250G,12852-250G |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) sulfate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper sulphate
Título del producto
Copper(Ii) Sulfate, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido