Learn More
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11329248
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329248
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11329248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042623.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Análisis de oxígeno incluido
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Cantidad 500 g
Tamaño de malla -100+325 Mesh
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Formulario Polvo esférico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN12L012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2025 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Número de loteT26J002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Número de loteS21J020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
Número de loteP03I051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
Número de loteW10B045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de cobre, esférico, Thermo Scientific Chemicals >