Learn More
Proteintech CoraLite™594 TUNEL Assay Apoptosis Detection Kit
A remarkable feature of apoptosis is the degradation of chromosome DNA, which is a common phenomenon.
159.00€ - 319.00€
Especificaciones
Descripción | Emisión: 614 nm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Requisitos de almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Evite la exposición a la luz. Estable durante 2 años después del envío. Evitar los ciclos de congelación-descongelación. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17591176
|
Proteintech
PF00009-20T |
20 pruebas |
159.00€
20 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17501186
|
Proteintech
PF00009-50T |
50 pruebas |
319.00€
50 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The degradation is very specific and regular. DNA fragments break into different lengths are of 180 bp-200 bp, showing a specific ladder like ladder pattern in agarose gel electrophoresis.
- The kit uses TUNEL method and uses Terminal Deoxynucleotidyl Transferase(TdT) catalyzes the incorporation of CoraLite™594-dUTP into the 3'-OH terminal of the broken DNA of apoptotic cells.
- DNA labeled with CoraLite™594- dUTP can be observed directly by fluorescence microscope or quantified by flow cytometry.
- TUNEL can selectively detect apoptotic cells rather than necrotic cells or cells with DNA strand breaks caused by irradiation and drug therapy.
Especificaciones
Emisión: 614 nm | |
Citometría de flujo | |
Almacenar a -20 °C. Evite la exposición a la luz. Estable durante 2 años después del envío. Evitar los ciclos de congelación-descongelación. |