Learn More
Masterflex™ Cable alargador, RJ-12
Aproveche al máximo su bomba Masterflex™ con cables de conexión, piezas de repuesto y otros accesorios.
Marca:  Masterflex™ 77095-04
162.45 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12324568
  • 171.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Elija accesorios y piezas de repuesto adecuadas para su bomba Masterflex™.
  • Aumente la flexibilidad con mayores longitudes de cable.
Especificaciones
Especificaciones
Cable alargador opcional, RJ12; 15 pies (4,5 m).
15 pies
4,5 m
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cable alargador, RJ-12 >