Learn More
JULABO™ CORIO™ Refrigerated/Heating Circulator
Quiet refrigerated/heating circulator with a great price-to-performance ratio. Ideal for all standard tasks in laboratories and industry.
Marca: JULABO™ 9012703
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba (M16 × 1)
- Conexión USB
- El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
De 3 L a 4 L | |
15/ l/min | |
Baño de circulación refrigerado/calefactado | |
2 kW | |
Acero inoxidable | |
CORIO CD-300F | |
42 × 24 × 66 cm |
Baño de circulación calefactado/efrigeración | |
0,22 kW a 20 °C | |
De -25 °C a +150 °C | |
LED | |
2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho) | |
0,35 bar | |
± 0,03 °C | |
28 kg |