Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
Mismos volúmenes bajos de reactivos que las placas de 1536 de pocillos sin la necesidad de nuevos instrumentos
Marca: Corning™ 3673
Descripción
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
- El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
- Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
- Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
- Ideal para inmunoensayos
- Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
- Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
Especificaciones
No Barcode | |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
De 5 to 40 μl | |
No adherente | |
Provides easier access and imaging for superior assay performance, fluorescence applications, reduce cross-contamination during assay and liquid-handling process | |
Blanco |
Estándar | |
White | |
384 | |
No estéril | |
Round | |
50/Cs. |