Learn More
Corning™ Microplacas de 384 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
Relación señal-ruido mejorada
Marca: Corning™ 3655
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
- La superficie de polímero modificada es hidrófila y no iónica, lo que minimiza la interacción biológica dentro de los pocillos para reducir la unión inespecífica y los costes de reactivos
- Reduce considerablemente la unión de proteínas y ácidos nucleicos a polímeros, mantiene la actividad enzimática e inhibe la adhesión de un número de líneas de células Estables en soluciones acuosas con EtOH
- Uso en escala de temperatura de 4 °C a 37 °C (de 39 °F a 99 °F).
- Pocillos de fondo plano
- Compatibles con una amplia gama de lectores de placas, sistemas de manipulación de líquidos y sistemas robóticos
Placas con códigos de barras genéricos
- El formato de código de 128 barras garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
- Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente
- Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa Sin duplicados de número de secuencia
Especificaciones
No Barcode | |
16 x 24 | |
Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos | |
112 μl | |
De 20 to 80 μl | |
No adherente | |
Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia | |
De 4 °C a 37 °C |
Estándar | |
Black | |
Polystyrene | |
384 | |
No estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
de - 39 °F a 99 °F | |
Clear |
Título del producto
Corning™ Microplacas de 384 pocillos de superficie no adherente (NBS™) > Black/Clear bottom
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido