Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II
Contiene enzimas y un tampón en una sola mezcla para facilitar una práctica reacción de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
Marca:  Invitrogen™ 11791100
1184.08 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033092
  • 1558.00€ / 100 reacciones
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar un clon de expresión.
  • Contiene enzimas y una solución tampón en una sola mezcla para facilitar una reacción práctica de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
  • Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a -20 °C o -80 °C.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II incluye una solución de proteinasa K (2 μg/μl) y un vector de control positivo. Almacenar entre -20 °C y -80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
LR Clonase
100 reacciones
Clonase™, Gateway™
Hielo seco
Tampón de enzimas
Mezcla de enzimas LR Clonase
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II > 100 reacciones