Learn More
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II
Contiene enzimas y un tampón en una sola mezcla para facilitar una práctica reacción de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
382.00€ - 1558.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II incluye una solución de proteinasa K (2 μg/μl) y un vector de control positivo. Almacenar entre -20 °C y -80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
---|---|
Condiciones de envío | Hielo seco |
Enzima | LR Clonase |
Tampón compatible | Tampón de enzimas |
Tipo de producto | Mezcla de enzimas LR Clonase |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10134992
|
Invitrogen™
11791020 |
20 reacciones |
382.00€
20 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10033092
|
Invitrogen™
11791100 |
100 reacciones |
1558.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II cataliza la recombinación in vitro entre un clon de entrada (que contiene un gen de interés flanqueado por sitios attL) y un vector de destino (que contiene sitios attR) para generar un clon de expresión.
- Contiene enzimas y una solución tampón en una sola mezcla para facilitar una reacción práctica de diez microlitros en menos pasos de pipeteo.
- Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente a -20 °C o -80 °C.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
La mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II incluye una solución de proteinasa K (2 μg/μl) y un vector de control positivo. Almacenar entre -20 °C y -80 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
LR Clonase | |
Mezcla de enzimas LR Clonase |
Hielo seco | |
Tampón de enzimas | |
Clonase™, Gateway™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Gateway LR Clonase II Enzyme mix
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Glycerin, 1, 4-Butanediamine, N-(3-aminopropyl)-, Proteinase, tritirachium albumserine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Mezcla de enzimas Gateway™ LR Clonase™ II