Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente y fondo transparente (NBS™)
Relación señal-ruido mejorada
Marca: Corning™ 3604
1487.95 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja | |
De 4 °C a 37 °C |
Sin tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
No adherente | |
Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia | |
25/Paq. | |
de - 39 °F a 99 °F | |
Transparente |
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Título del producto
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente y fondo transparente (NBS™) > Blanco y transparente; Estándar; no; NBS; plano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido