Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente y fondo transparente (NBS™)
GREENER_CHOICE
Relación señal-ruido mejorada
1190.17€ - 1580.00€
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Para utilizar con (equipo) Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos
Material Poliestireno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10377171
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3604
Blanco, Fondo transparente
1580.00€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 01-09-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10649541
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
3651
Negro, Fondo transparente
1190.17€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    8 x 12
    Poliestireno
    De 75 to 200 μl
    No adherente
    Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
    25/Paq.
    de - 39 °F a 99 °F
    Transparente
    Sin tapa
    Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos
    96
    No estéril
    Plano
    100/caja
    100/caja
    De 4 °C a 37 °C
    Documentos
    Product Certifications
    Título del producto
    Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente y fondo transparente (NBS™)