Learn More
Corning™ Cristal de última generación de 96 pocillosEX Microplacas de cristalización de proteínas
Optimizado para la cristalización de proteínas de goteo fijo de alto rendimiento
Marca: Corning™ 3553
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las microplacas de cristalización de 96 y 384 pocillos Corning™ están optimizadas para el crecimiento cristalino y el cribado de proteínas en grandes cantidades
- Diseñadas para aplicaciones de goteo fijo
- Cumple las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
- Ideal para la detección de cristales totalmente automatizada
- Múltiples formatos y versatilidad para opciones personalizadas con las que maximizar la formación, la identificación, el análisis y la recolección de cristales - Elija entre pocillos de proteínas de cuatro formas distintas y únicas
- El copolímero de olefina cíclica (COC) ofrece una fuerte compatibilidad química y una buena claridad óptica
- Los números de los depósitos están grabados en cada pocillo individual para facilitar las tareas de identificación
- Entre las opciones disponibles se incluyen uno o tres pocillos de proteínas por pocillo de depósito
Especificaciones
alfanumérico | |
Sin tapa | |
Transparente | |
2 μl | |
No estéril | |
Plano cónico | |
10/Paq. |
Estándar | |
8 x 12 | |
PZero | |
96 | |
Sin tratar | |
50/caja | |
50/caja |