Learn More
Corning™ Cristal de última generación de 96 pocillosEX Microplacas de cristalización de proteínas
GREENER_CHOICE
Optimizado para la cristalización de proteínas de goteo fijo de alto rendimiento
710.00€ - 775.39€
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
N.° de pocillos 96
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Forma del pocillo Material Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Forma del pocillo Material Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10471963
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Corning™
3550
Plano cónico Polímero 1 μl
775.39€
paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10057412
Ver productos accesorios Ver documentos
Corning™
3552
Redondo PZero 2 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10436593
Ver productos accesorios Ver documentos
Corning™
3553
Plano cónico PZero 2 μl
775.39€
paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10327152
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Corning™
3556
Redondo Copolímero de olefina cíclica 4 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Opción de dos materiales: copolímero de olefina cíclica (COC) y polímero de polarización cero (PZero) para la polarización de fondo cero y sin birrefringencia
  • Cada uno de los 96 pocillos de depósito está flanqueado por uno, tres o cinco pocillos de proteínas: con un espaciado estándar según SBS entre los centros de las agrupaciones de pocillos adyacentes Los pocillos de proteínas de gran claridad ofrecen una visualización microscópica nítida y óptima—
  • El diseño de pocillo de copa de cristal facilita el centrado y la recogida de cristales de proteínas
  • Volumen de trabajo del depósito: De 25 a 150 μl
  • Sin tapas; utilice la cinta de sellado óptico (05-539-107)
  • Marcadores alfanuméricos en cada agrupación de pocillos para facilitar la identificación bajo el microscopio
  • Cumplen las especificaciones de SBS para ofrecer una compatibilidad completa en la detección de cristal automatizada
  • Disponibles con superficies de pocillo con tratamiento hidrófilo para mejorar la mezcla de microgotas
Especificaciones
Especificaciones
alfanumérico
8 x 12
96
Sin tratar
10/Paq.
Sin tapa
Transparente
No estéril
50/caja