Learn More
Corning™ Sistema de ensayo BioCoat™
GREENER_CHOICE
Diseño fácilmente automatizable
Marca:  Corning™ 354802
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10631932
  • 1802.62€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes: Placa de insertos 24-Multiwell™, medios especializados para llevar a cabo 24 ensayos, bandeja de alimentación y tapa.
Descripción
Descripción
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
Sistema de ensayo Corning BioCoat HTS Caco-2, membrana de PET: contiene un medio sin suero especialmente formulado, suplementos de cultivo, butirato de sodio y el sistema de insertos de 24 pocillos Corning BioCoat Fibrillar Collagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,3 cm2
No estéril
Sistema de insertos para cultivo celular
Diferenciación rápida de células Caco 2 in vitro para el cribado robótico de posibles fármacos en cuanto a biodisponibilidad y absorción oral
5/Ea.
1 μm
Transparente
PET
Colágeno
24
Placa de inserción de 24 pocillos múltiples, medios especializados para realizar 24 ensayos, bandeja alimentadora y tapa
5/Paq.
5/Cajas de cartón.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Sistema de ensayo BioCoat™ > 5/paq.