Learn More
Corning™ Placa de cultivo con poli-D-lisina BioCoat™
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
Marca: Corning™ 356467
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Poli-D-Lisina | |
Tapa | |
35 mm |
Cierre incluido | |
Redondo | |
9,6 cm2 | |
Redonda | |
Cubeta de cultivo celular | |
100/Cajas de cartón |