Learn More
Corning™ Placa de cultivo con poli-D-lisina BioCoat™
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
97.20€ - 472.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Cierre incluido |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Redondo |
Color | Transparente |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10399320
|
Corning™
354467 |
35 mm | 20/Cajas de cartón |
117.98€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10478822
|
Corning™
356467 |
35 mm | 100/Cajas de cartón |
465.09€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10003860
|
Corning™
354468 |
60 mm | 20/Cajas de cartón |
117.98€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10145290
|
Corning™
354469 |
100 mm | 10/Cajas de cartón |
97.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204281
|
Corning™
356468 |
60 mm | 100/Cajas de cartón |
472.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10632122
|
Corning™
356469 |
100 mm | 40/Cajas de cartón |
333.17€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10307432
|
Corning™
354550 |
150 mm | 5/Cajas de cartón |
125.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Order Info
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Specifications
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Redonda | |
Cubeta de cultivo celular |
Cierre incluido | |
Redondo | |
Poliestireno | |
Poli-D-Lisina | |
Tapa |