Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
39.70€ - 434.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca |
---|---|
Material de revestimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Fenólico |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10272703
![]() |
Corning™
9998-13 |
13-415 | 13,5 mm |
282.64€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10795943
![]() |
Corning™
9998-24 |
24-400 | 12,5 mm |
39.70€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10755763
![]() |
Corning™
9998-15 |
15-415 | 16 mm |
292.53€
paquete de 288 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11333865
![]() |
Corning™
9998-18 |
18-415 | 17,5 mm |
123.00€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11931899
![]() |
Corning™
9998-18 |
18-415 | 17,5 mm |
434.00€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
- Revestimiento de caucho pegado y unido firmemente a una interconexión de PTFE
- Reutilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
Negro |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Fenólico | |
PTFE, caucho |