Learn More
Corning™ Raspadores de células
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La hoja de cuchilla basculante angulada minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la zona de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ son ideales para la recolección de células.
Marca:  Corning™ 3011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10370881
  • 416.39€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 08-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La hoja de cuchilla basculante angulada minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la zona de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ son ideales para la recolección de células.
  • El mango largo permite un fácil acceso a los frascos para cultivo celular y los frascos con forma cilíndrica 
  • Diseñado para su uso en matraces de 75, 25 y 225 cm
  • Estériles; certificados como apirógenos
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,18 in
15 in
Raspador de células
Estéril
3 cm
39 cm
Hoja con mango
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Raspadores de células > Largo de la hoja: 3,0cm; longitud del mango: 39cm