Learn More
Corning™ Raspadores de células
La hoja de cuchilla basculante angulada minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la zona de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ son ideales para la recolección de células.
Marca: Corning™ 3010
Descripción
La hoja de cuchilla basculante angulada minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la zona de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ son ideales para la recolección de células.
- El mango largo permite un fácil acceso a los frascos para cultivo celular y los frascos con forma cilíndrica
- Diseñado para su uso en matraces de 75, 25 y 225 cm2
- Estériles; certificados como apirógenos
- Envasadas individualmente
Especificaciones
Recolección de células | |
1,8 cm | |
25 cm | |
Hoja con mango |
0,7 in | |
10 in | |
Raspador de células | |
Estéril |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31