Learn More
Corning™ Medio esencial mínimo de Eagle (Mod.) 1X (MEM) sin glutamina
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL.
Marca: Corning™ 17-305-CV
Descripción
El Medio esencial mínimo (MEM) es un medio común de cultivo celular desarrollado a partir de los primeros trabajos utilizando el medio basal Eagle (BME) con fibroblastos de mamíferos normales y ciertos subtipos de células HeLa. En esta investigación se descubrió que las adiciones que se hacen al BME favorecen a la propagación de células. El MEM se modifica con concentraciones más altas de aminoácidos para aproximar más la composición proteica de las células de los mamíferos. El MEM complementado con suero se ha utilizado para el cultivo de una amplia variedad de células cultivadas en monocapa, como los fibroblastos. Esta formulación sin L-glutamina contiene bicarbonato sódico.
Especificaciones
Líquido | |
Estéril | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol | |
Desde 7 hasta 7,4 |
MEM de Eagle/EBSS | |
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) | |
6 x 500 mL | |
De 2° a 8 °C |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
15724006 | Certificado de calidad | 04/02/2025 | 17-305-CV |
03324007 | Certificado de calidad | 01/08/2024 | 17-305-CV |
21422015 | Certificado de análisis | 08/03/2023 | 17-305-CV |
32121010 | Certificado de análisis | 01/09/2022 | 17-305-CV |
24120005 | Certificado de análisis | 09/07/2021 | 17-305-CV |