Learn More
Solución de citrato de sodio salino (SSC), solución 20X (biología molecular), Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP1325-1
35.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El citrato de sodio salino (SSC) se utiliza como tampón en los protocolos de transferencia de Southern.
Especificaciones
Citrato de sodio salino | |
Líquido | |
7 | |
1L |
RT | |
Sin ADNasa | |
Biología molecular | |
De 2,9 a 3,1 M |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Saline-Sodium Citrate 20X Solution