Learn More
Corning™ Cámaras de cultivo CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
También presenta una construcción de poliestireno de clase VI de USP para ofrecer una excelente claridad óptica y resistencia mecánica. Las cámaras Corning™ CELLSTACK™ están disponibles en cinco tamaños y con dos tratamientos de superficie exclusivos, además de la superficie tratada para cultivo de tejidos estándar.
Marca:  Corning™ 3270
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10799494
  • 418.00€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
  • Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0,2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación—
  • Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • A prueba de fugas
  • El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme. La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
42,26 a 64,24 oz
Naranja
De 1250 a 1900 ml
Cámara de cultivo
6360 cm²
10 cámaras
USP Clase VI
33 mm
Poliestireno
Sí
Tratado con TC
Irradiado con rayos gamma
Certificados
Ver productos accesorios