Learn More
Corning™ Cámaras de cultivo CELLSTACK™
También presenta una construcción de poliestireno de clase VI de USP para ofrecer una excelente claridad óptica y resistencia mecánica. Las cámaras Corning™ CELLSTACK™ están disponibles en cinco tamaños y con dos tratamientos de superficie exclusivos, además de la superficie tratada para cultivo de tejidos estándar.
360.14€ - 3790.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Clase VI |
---|---|
Color del tapón | Naranja |
Diámetro del cierre (métrico) | 33 mm |
Material | Poliestireno |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Cantidad | Área de cultivo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Cantidad | Área de cultivo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10549772
|
Corning™
3268 |
Tratado con TC | Una cámara | 636 cm² | De 125 a 190 ml |
360.14€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10799494
|
Corning™
3270 |
Tratado con TC | 10 cámaras | 6360 cm² | De 1250 a 1900 ml |
398.60€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10494912
|
Corning™
3313 |
Tratado con TC | Cinco cámaras | 3180 cm² | De 625 a 950 ml |
1665.00€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10330623
|
Corning™
3303 |
Fijación ultrabaja | Una cámara | 636 cm² | De 125 a 190 ml |
1775.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10653143
|
Corning™
3319 |
Tratado con TC | Cinco cámaras | 3180 cm² | De 625 a 950 ml |
441.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10685893
|
Corning™
3272 |
Tratado con TC | 40 cámaras | 25.440 cm² | De 5000 a 7600 mL |
2792.58€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10494862
|
Corning™
3320 |
CellBIND | 10 cámaras | 6360 cm² | De 1250 a 1900 ml |
3790.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10183342
|
Corning™
3310 |
CellBIND | Dos cámaras | 1272 cm2 | De 250 a 380 ml |
985.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10208184
|
Corning™
3311 |
CellBIND | Cinco cámaras | 3180 cm² | De 625 a 950 ml |
835.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10719484
|
Corning™
3330 |
CellBIND | Una cámara | 636 cm² | De 125 a 190 ml |
1255.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10748904
|
Corning™
3312 |
CellBIND | 10 cámaras | 6360 cm² | De 1250 a 1900 ml |
1370.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10675893
|
Corning™
3271 |
Tratado con TC | 10 cámaras | 6360 cm² | De 1250 a 1900 ml |
1137.53€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10377862
|
Corning™
3269 |
Tratado con TC | Dos cámaras | 1272 cm2 | De 250 a 380 ml |
399.38€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
- Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0.2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación
- Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
- Esterilización mediante radiación gamma
- A prueba de fugas
- El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme.— La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
- La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
Especificaciones
USP Clase VI | |
33 mm | |
Sí |
Naranja | |
Poliestireno | |
Irradiado con rayos gamma |